Tisk…
Roušky pro čisté prostory, Kimtech ™M3, PE
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
62483 62467 62494 62470
113-0347EA 7580 CZK
113-0347 111-9008 111-0365 113-8201
Roušky pro čisté prostory, Kimtech ™M3, PE
Masky Roušky pro čisté prostory
Roušky sterilizované gama zářením jsou vhodné pro čisté prostory, třídy 1, M 1,5, ISO 3.
  • vnější vrstva prodyšného filmu z PE chrání před kontaminací
  • pohodlná sterilní polyesterová vrstva na obličejové straně a střední filtrační vrstva z polyesteru
  • účinnost bakteriální filtrace je ≥89% a účinnost filtrace částic ≥90%
Balení: Baleno jednotlivě. Obal je dvojitý.