Tisk…
VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Straight Wrist
Dodavatel: VWR Collection
113-8276EA 3510 CZK
113-8276 113-8277 113-8275
VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Straight Wrist
Jednorázové oděvy
Laboratorní jednorázové pláště jsou vyrobeny z netkaného PP. Mají zužující se límec a jednu náprsní kapsu. Ideální pro bezpečné aplikace.
  • vázané švy
  • rovná zápěstí
  • zapínání na druky
  • jedna kapsa
Délka: 1020; 870 mm (rukávy)
Hustota: 40 g/m²
Barva: bílá