Tisk…
Láhve, široké hrdlo, kulaté, se závitem
Dodavatel: GRAVIS
H02758 H02770 H02768
215-2641EA 868 CZK
215-2641 215-2418 215-3235
Láhve, široké hrdlo, kulaté, se závitem
Láhve Láhve skleněné
Clear glass.
  • Very wide aperture, screw ring
  • Metal lids, molded joint, resistant up to +120 °C
  • Different formats available
Informace pro objednávání: Lids must be ordered separately.