Tisk…
Láhve, kulaté s širokým hrdlem nebo nízké s úzkým hrdlem
Dodavatel: GRAVIS
B00347 B00364 D00747PP28 B00354EURO
215-2588EA 3530 CZK
215-2588 215-2590 215-2621 SPVAB00354EURO
Láhve, kulaté s širokým hrdlem nebo nízké s úzkým hrdlem
Láhve Láhve skleněné
Clear glass.
  • 2 types of stoppers: self-sealing PE or bakelite with rubber seal (sterilisable at +120 °C)
Informace pro objednávání: Bottles provided without cap (order separately).