Tisk…
Širokohrdlé láhve, čiré nebo hnědé sklo
Dodavatel: GRAVIS
BOO434 B00444B B00464 B00647 B00664 B00454 B00654
215-2602EA 2830 CZK
215-2602 SPVAB00444B 215-3225 215-3227 215-3229 215-2799 215-3228
Širokohrdlé láhve, čiré nebo hnědé sklo
Láhve Láhve skleněné
V čirém nebo hnědém skle
  • Zátky s 3 možnými těsněními: TRISEAL (expandovaná PE pěna pokrytá z obou stran PE filmem), a AS (laminovaný korek), (nebělená lepenka vyrobená z dřevěných vláken a potažená na obou stranách PE fólií) nebo Butyl/PTFE
Informace pro objednávání: Bottles supplied without a stopper (to be ordered separately).