Tisk…
Screw caps
Dodavatel: Kautex
801-90607 801-90608 801-90609 801-90610
215-4243EA 1350 CZK
215-4243 215-4244 215-4245 215-4246
Screw caps
Uzávěry Uzávěry k láhvím
LDPE, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • Leakproof