Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41322030 41323072 41322012 41323054 41322066 41322054 41322018 41322072
215-2194EA 2820 CZK
215-2194 HECH41323072 HECH41322012 HECH41323054 HECH41322066 HECH41322054 HECH41322018 HECH41322072
Láhve, úzké hrdlo, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve skleněné
Láhve s úzkým hrdlem, čiré nebo hnědé sklo, s černým PP šroubovacím uzávěrem Vynikající pro odběr, skladování a přepravu kapalin.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro aplikace, které nezahrnují vysoké tepelné namáhání
  • Kulatý závit podle DIN 168
  • Hnědá barva pro látky citlivé na světlo