Tisk…
Uzávěry šroubovací k laboratorním láhvím, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
292400806 292401108 292401305 292401905 292402807
201-0000EA 773 CZK
201-0000 201-0001 201-0002 201-0003 201-0004
Uzávěry šroubovací k laboratorním láhvím, DURAN®
Uzávěry Uzávěry k láhvím
PBT, červené, s těsněním potaženým PTFE.
  • pro závity DIN GL
  • tepelná odolnost až do +180 °C
  • lze autoklávovat, sterilizovat horkým vzduchem