Tisk…
VWR®, svorky
Dodavatel: VWR Collection
241-0013EA 11310 CZK
241-0013 241-0020
VWR®, svorky
Svorky Svorky pro běžné účely
Laboratorní slitina hliníku
  • Kulaté čelisti potažené vinylem pro ochranu upnutých předmětů
  • Jeden jednoduchý rýhovaný šroub pro zajištění