Tisk…
VWR®, Kryty na čelisti svorky
Dodavatel: VWR Collection
241-0149EA 766 CZK
241-0149 241-0150 241-0151
VWR®, Kryty na čelisti svorky
Svorky Svorky pro běžné účely
Tyto ochranné kryty upínacích čelistí jsou vyrobeny z červeného vinylu.
  • dobrá chemická a tepelná stabilita
  • Přiléhá těsně, ale snadno přes upínací čelisti
  • Chrání upnuté předměty
Vhodné pro svorky VWR® se zaoblenými čelistmi.