Tisk…
VWR®, Roztěrky, tvar T
Dodavatel: VWR Collection
612-2651EA 4250 CZK
612-2651 612-2652 612-2653
VWR®, Roztěrky, tvar T
Roztěrky Roztěrky buněk
PS, sterilní. Roztěrky jsou navrženy pro rozprostření tekutého vzorku po celé ploše kultivačního média. Lze použít pro kultivaci bakterií (např.: CFU) na vodě, mléku a dalších tekutých médiích.
  • Hladké, zaoblené povrchy, aby se zabránilo řezání nebo rýhování agaru
  • Tvar T pro zajištění rovnoměrného tlaku při rozmetání