Tisk…
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
612-1560EA 3780 CZK
612-1560 612-1561
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
Roztěrky Roztěrky buněk
PS, sterilní Konec roztěrky je dokonale hladký, má zaoblené okraje bez ostrých hran a nerovností. Roztěrka umožňuje rozprostření tekutého vzorku po celé ploše kultivačního média bez potrhání nebo proříznutí média.
  • povrch je ošetřen pro vylepšenou přilnavost kapek
  • netoxické
  • ošetřeny gama zářením
Rozměry: Celková délka 145 mm (±1 mm); délka samotné roztěrky 38 mm (±0,5 mm).