Tisk…
VWR®, Rozpěrky, trojúhelníkové, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
612-2687EA 1820 CZK
612-2687 612-2688 612-2689 612-2690
VWR®, Rozpěrky, trojúhelníkové, jednorázové
Roztěrky Roztěrky buněk
PP, sterilní (jednotlivě balené) nebo nesterilní (baleno hromadně). Pohodlné a ekonomické, tyto rozprašovače buněk jsou navrženy tak, aby zjednodušily práci s bakteriální kulturou. Patka sypače má zcela hladký, zaoblený povrch, bez drsných hran a nedokonalostí. Umožňuje rovnoměrné rozprostření kapalných vzorků po povrchu agarových ploten bez rýhování nebo řezání média.
  • Dostatečně odolný, aby mohl být autoklávován a znovu použit
  • Šířka: 30 mm (modrá)/60 mm (žlutá)