Tisk…
VWR® SafEPAk® Safety Bottle Containers
Dodavatel: VWR Chemicals
332493FEA 2640 CZK
332493F 332497J
VWR® SafEPAk® Safety Bottle Containers
Přepravky Přepravky na láhve/nádoby
Tyto nádoby zabrání ztrátám chemikálií vzniklým rozlitím a jsou průhledné, tudíž umožňují kontrolu stavu a obsahu nádoby uvnitř, aniž by bylo nezbytné obal otevírat. Nádoba Safepak je navržená pro použití společně se sklem označeným BDH a láhvemi SafeBreak.
HDPE.
  • Obsahuje rozlitou láhev
  • pro bezpečné uskladnění a transport chemikálií
  • dobrá tepelná odolnost