Vyrobené z nerezové oceli. Životnost baterie je přibližně 10000 hodin.
- Ergonomické tělo a třecí palcový váleček umožňují rychlé čtení
- Snadno čitelný, jumbo číslicový displej
- Ocel odolná proti vlhkosti a prachu
Nulovací tlačítko pro okamžité nastavení nulové hodnoty při sevření nebo při nastavení jakékoliv referenční hodnoty. Nulu lze rovněž nastavit i v průběhu měření tak, aby bylo možné odečíst rozdíl dvou hodnot bez nutnosti provádění dalšího výpočtu.
Hmotnost: 255 g.
Informace o dodávce: společně se zařízením je dodáván certifikát se sériovým číslem zařízení z kalibrační laboratoře ISO 17025, která je akreditována A2LA. Certifikát odpovídá standardům NIST.