Tisk…
VWR®, Posuvné krabice s víkem
Dodavatel: VWR Collection
612-2706EA 416 CZK
612-2706 612-2707 612-2708 631-1517 631-1519 631-1521 631-1522 631-1524 631-1526 631-1506 631-1507 631-1508 631-1510 631-1500 631-1501 631-1502 631-1503 631-1504
VWR®, Posuvné krabice s víkem
Boxy na mikroskopická sklíčka
Robustní dvoudílné boxy na mikroskopická sklíčka jsou navrženy pro uložení standardních preparátů pro přepravu.
  • Barevně kódované pro snadnou identifikaci
  • Zasuňte inventární list na vnitřní stranu krytu
  • Samostatné víko (krabička na 25 diapozitivů)
  • Víko s plastovým zaklapávacím uzávěrem (krabička na 50 diapozitivů)
  • Poniklovaná spona a čep pantu (krabička na 100 sklíček)
  • Každý slot je očíslován tak, aby odpovídal inventárnímu listu diapozitivů na vnitřním krytu krabice
  • Lisovaná, pevná krabice: Bezpečně drží diapozitivy v drážkovaných drážkách
  • Stohovatelné pro dlouhodobé skladování
Krabice je vyrobena z odolného ABS a zajištěna nerezovou, poniklovanou sponou a čepem pantu pro skladování nebo přepravu.
W×D×H: 141×88×35 mm (25), 208×175×34 mm (50), 171×222×33 mm (100)