Tisk…
VWR®, Krabice odpadkové, na rozbité sklo
Dodavatel: VWR Collection
119-0036EA 3780 CZK
119-0036 119-0037
VWR®, Krabice odpadkové, na rozbité sklo
Krabice Krabice odpadkové
Vlnitá lepenka s PE sáčkem o tloušťce 50 µm.
  • ve složeném stavu plochá - úspora místa
  • ve víku je zabudovaná klapka - jednoduché plnění
  • při odstraňování plné krabice se vnitřní bezpečnostní víko uzavře
Krabice ideální pro sběr, přepravu a odstranění rozbitého skla z laboratoře. Krabice je vyrobena z pevné vlnité lepenky s vnitřní PE fólií, která chrání před případným únikem kapaliny z rozbitého skla.
Není klasifikováno jako DOT kontejnery.
Informace o dodávce: Dodáváno nesestavené. Sestavení zabere několik sekund.