Tisk…
Woulff bottles, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
247094403 247095408 247096301 247097306
189-1101EA 3860 CZK
189-1101 189-1102 189-1103 189-1104
Woulff bottles, DURAN®
Láhve Láhve dle Woulfa
DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré.
  • Vynikající chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Se 3 standardními broušenými kloubovými hrdly. Vakuově těsné.
Certifikace: DIN 12480.