Tisk…
Láhve širokohrdlé se závitem
Dodavatel: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
W50 W100 W250 W500 W1000 W2000
215-6001EA 108 CZK
215-6001 215-6002 215-6003 215-6004 215-6005 215-6007
Láhve širokohrdlé se závitem
Láhve Láhve plastové
LDPE, průhledný.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • těsné, pevné a univerzální
Ideální pro sběr, skladování a přepravu vzorků. Vhodné pro kapaliny, pasty a granulový materiál. Široké hrdlo umožňuje snadné plnění a čištění. Bez stupnice.
Informace pro objednávání: Please order screw caps separately.