Tisk…
Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem, Azlon®
Dodavatel: SciLabware
BWP0250PGRAD BWP0500PGRAD BWP1000PGRAD BWP0060PGRAD
215-0555EA 1520 CZK
215-0555 215-0557 215-0559 215-0092
Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem, Azlon®
Láhve Láhve plastové
PP, vysoce průhledný, s PP šroubovacími uzávěry.
  • těsnící uzávěr bez přidaného těsnění
  • jasná a zřetelná stupnice zobrazuje milimetry a tekuté unce
  • potištěno velkou bílou popisovací plochou
  • atoklávovatelné při 121 °C
  • hladké a rovné vnitřní stěny pro efektivní vylévání a snadné čištění
Ideální pro kapaliny i pevné látky, ideální pro mikrobiologické vzorky.
Před vložením do autoklávu vždy zkontrolujte, zda jsou víčka zcela uvolněna nebo odstraněna, aby nedošlo k implozi láhve.