Tisk…
Laboratorní láhve, široké hrdlo, s GLS 80® šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
1112627 1112713 1112715 1113949 1113950 1113951 1200154 218606953 218603656 1200265
215-1785EA 898 CZK
215-1785 215-1786 215-1787 215-1789 215-1790 215-1791 215-4177 215-2850 215-2955 215-4178
Laboratorní láhve, široké hrdlo, s GLS 80® šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo 3.3,čiré, s šroubovacím uzávěrem a vylévacím kroužkem.
  • Vynikající chemická odolnost, odolnost vůči vysokým teplotám
  • Extra široký otvor umožňuje snadné čištění
  • Minimální tepelná roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
  • Sklo typu I podle USP, EP a JP
Kulaté, s graduací a speciálně vyvinutým GLS 80® závitem. Otevírání a uzavírání láhve je jednoduché díky mechanismu rychlého zavírání. 80 mm široký vnější průměr hrdla láhve umožňuje pohodlné a bezpečné plnění lahví práškem, pastou, granuláty a kapalinami. Velký otvor se přizpůsobí i velkoobjemovým nálevkám a umožňuje snadný přístup k lopatkám nebo špachtlím.
With printed Retrace Code (batch identification); batch certificate available from manufacturer.