Tisk…
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
215-1152EA 773 CZK
215-1152 215-1153 215-1154 215-1155 215-1156 215-1157 215-1158 215-1159 215-1160 215-1161 215-1902
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
PTFE, pevné stěny.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • tepelně odolné od –200 až do +280 °C
  • výjimečně hladký povrch vnitřních stěn pro zamezení kontaminace
Robustní konstrukce. Speciální zahloubené úchopy na uzávěru a rýhy na láhvi pro snadnou manipulaci. Nepřilnavý povrch, široké hrdlo umožňuje snadné plnění a čištění.