Tisk…
Nádoby, širokohrdlé, čtvercové se závitem
Dodavatel: Kautex
310-70597 310-70598 310-70599 310-70699 310-70700 310-70701 310-71080 310-71081 310-71082 310-71083 310-73352 310-73353 310-70596 310-70698 310-70595 310-70697
215-3906EA 42.9 CZK
215-3906 215-3908 215-3930 215-3916 215-3918 215-3932 215-3907 215-3917 215-3910 215-3920 215-3931 215-3933 215-3116 215-3118 215-2185 215-2186
Nádoby, širokohrdlé, čtvercové se závitem
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
PVC. Náměstí. Průhledné nebo hnědé průhledné barvy.
  • Široké otevírání krku
  • Snadno se plní, snadno se čistí
  • Nepropustné
  • Vhodné k jídlu
  • Certifikováno halal
Díky širokému hrdlu se nádoby snadno plní a čistí. Černý uzávěr s vložkou z PE pěny. Hnědé průhledné nádoby jsou vhodné pro média citlivá na světlo.