Tisk…
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
215-5680EA 2250 CZK
215-5680 215-5679 215-5678 215-5677 215-5676
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
LDPE.
  • Jantarově zbarvené pro ochranu látek citlivých na světlo
  • Nepropustný, odolný a všestranný
Vhodné pro sběr vzorků, uskladnění nebo přepravu kapalin, past i granulovaného materiálu. Široké hrdlo umožňuje snadné plnění a čištění.