Tisk…
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
215-5685EA 2150 CZK
215-5685 215-5684 215-5683 215-5682 215-5681
VWR®, Láhve, širokohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
PP, průsvitný.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Tepelná odolnost do +121 °C (20 minut), dlouhodobé používání do +100 °C
  • Nepropustné
Ideální pro odběr vzorků, skladování a přepravu. Ideální pro kapaliny, pasty a granulovaný materiál. Široký otvor umožňuje snadné plnění. Lze plnit horkými hmotami. Přijďte se snadno čitelnými modrými promocemi.