Tisk…
Láhve, širokohrdlá, se standardní broušenou zátkou
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41284012 41284030
215-1454EA 0 CZK
215-1454 215-1457
Láhve, širokohrdlá, se standardní broušenou zátkou
Láhve Láhve skleněné
Sodnovápenaté sklo, čiré nebo hnědé, se standardním zábrusem a HDPE zátkou.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení
  • Vyměnitelné plastové zarážky
Hnědá barva pro ochranu materiálu citlivého na světlo.
DIN 12039, ISO 4796
Certifikace: DIN 12039, ISO 4796