Tisk…
Láhve, úzkohrdlá, se standardní broušenou zátkou, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
211651702 211652407 211653609 211654408 211655404 211656306 211657302 211658607 211659106 211681705 211682401 211683603 211684402 211685407 211686309 211687305 211688601 211689109
215-1113EA 1630 CZK
215-1113 215-1114 215-1115 215-1116 215-1117 215-1118 215-1119 215-1120 215-1121 215-1143 215-1144 215-1145 215-1146 215-1147 215-1148 215-1149 215-1150 215-1151
Láhve, úzkohrdlá, se standardní broušenou zátkou, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo 3.3, čiré nebo hnědé, se standardním zábrusem a skleněnou zátkou.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
  • Sklo typu I podle USP, EP a JP
  • Jantarové sklo splňuje USP <671> a Eur. Ph. 3.2.1. pro ochranu před UV zářením
Se značkou objemu a bílou ploškou pro popisek Hnědé pro ochranu materiálu citlivého na světlo.
ISO 4796-2.
S tištěným sledovacím kódem ( identifikace šarže).