Tisk…
Láhve laboratorní, kulaté, se šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
218011453 218011753 218012458 218013651 218014459 218015455 218017353 218018658 218019157 218018855 218012955 218015155 218016957 218010851 218016357 218019251
215-1512EA 451 CZK
215-1512 215-1513 215-1514 215-1515 215-1516 215-1517 215-1519 215-1520 215-1522 215-1521 215-2428 215-2429 215-2430 215-3214 215-1518 215-4775
Láhve laboratorní, kulaté, se šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo třída 3.3, čiré, se šroubovacím PP uzávěrem.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
  • Sklo typu I podle USP, EP a JP
Kulaté, se stupnicí, závitem DIN, vylévacím kroužkem a modrým šroubovacím uzávěrem.
S vytištěným Retrace Code (identifikace šarže).
*Se speciálně tvarovaným skleněným okrajem pro lepší nalévání; není potřeba žádný další vylévací kroužek.
**Prstencová výztuha na rameni láhve zviditelní rysku plnění jmenovitého objemu.
Certifikace: ISO 4796-1.