Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, LDPE, se závitem
Dodavatel: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
E50 E100 E500 E1000
215-6008EA 108 CZK
215-6008 215-6009 215-6011 215-6012
Láhve, úzké hrdlo, LDPE, se závitem
Láhve Láhve plastové
LDPE, přírodní barva.
  • stlačitelná, láhev je možné též použít jako kapátko nebo jako střičku
  • uzávěry (šroubovací, kapátka nebo střičky) objednávejte prosím zvlášť
Vynikající pro sběr vzorků, uskladnění a přepravu kapalin