Tisk…
Láhve čtvercové, úzké hrdlo, obdélníkové, HDPE, se závitem, řada 310
Dodavatel: Kautex
310-70521 310-70522 310-70523 310-70520
215-3302EA 42.9 CZK
215-3302 215-3303 215-3304 215-2192
Láhve čtvercové, úzké hrdlo, obdélníkové, HDPE, se závitem, řada 310
Láhve Láhve plastové
HDPE, rectangular, natural colour.
  • High stability
  • Recessed labelling field
  • Leakproof
  • Suitable for food
  • Halal certified
Ribbed sides for secure grip. Four different types of closures.