Tisk…
Reagenční láhve se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: SciLabware
1515/08D 1515/10D 1515/12D 1515/16D 1515/18D 1515/01D 1515/04D 1515/06D 1515/22D
215-0334EA 368 CZK
215-0334 215-0335 215-0336 215-0337 215-0338 215-0330 215-0332 215-0333 BIBB1515/22D
Reagenční láhve se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve skleněné
PYREX®, borosilikátové sklo s fenolickým šroubovacím uzávěrem.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká tepelná odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost,vysoká odolnost proti změnám teploty
Kulaté, se stupnicí a označovacím bodem. Ideální pro skladování reagencií, analytických standardů a kultivačních médií atd. Dodáváno s fenolickým šroubovacím uzávěrem s těsněním potaženým PTFE. S tištěným sledovacím kódem (identifikace šarže); Certifikát šarže k dispozici na www.scilabware.com.
* bez stupnice
Certifikace: ISO 4796