Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, PPCO, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
2006-0002 2006-0004 2006-0016 2006-0032 2006-9025 2006-9050 2006-9125 2006-0001 2006-0008
215-7565EA 510 CZK
215-7565 215-7566 215-7570 215-7571 215-7562 215-7563 215-7561 215-7564 215-7568
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, PPCO, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Láhve Láhve plastové
PPCO, translucent with PP screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable with or without contents
  • Robust, leakproof
Ideal for storing and shipping liquids.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.