Tisk…
Bottle, narrow neck, round, PP, with screw caps
Dodavatel: KARTELL
1595 1597 1599 1601 1603
215-1334EA 108 CZK
215-1334 215-1335 215-1336 215-1337 215-1338
Bottle, narrow neck, round, PP, with screw caps
Láhve Láhve plastové
In PP, with threaded cap.
  • With standardised GL thread
  • Perfect sealing
Certifikace: Compliant with DIN 13316 and DIN 168.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904