Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, HDPE, se šroubovacím uzávěrem, typ Boston, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
312002-9050 312002-0008 312002-9125 312002-0032 312002-0006 312002-0001 312002-0002 312002-0004 312002-0016 312002-9025
215-0234EA 59340 CZK
215-0234 215-0209 215-0246 215-0225 215-0207 215-0189 215-0190 215-0194 215-1377 215-1379
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, HDPE, se šroubovacím uzávěrem, typ Boston, Nalgene®
Láhve Láhve plastové
HDPE, translucent with PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant from –100 to +120 °C
  • Leakproof
Ideal for storing, packaging and transporting liquids. Robust, strong and stable.
Upozornení: Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.