Tisk…
Láhve, čtvercové, úzké nebo široké hrdlo, se závitem
Dodavatel: DWK Life Sciences
238102456 238162453 238163655 238164454 238165459 238202405 238203607 238204406 238262402 238263604 238264403 238265408 238103658 238162453_10 238163655_10
215-1614EA 230 CZK
215-1614 215-1634 215-1635 215-1636 215-1637 215-1664 215-1665 215-1666 215-1684 215-1685 215-1686 215-1687 SCOT238103658 SCOT238162453_10 SCOT238163655_10
Láhve, čtvercové, úzké nebo široké hrdlo, se závitem
Láhve Láhve skleněné
Sodnovápenaté sklo, čiré nebo hnědé, bez šroubovacího uzávěru.
  • Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
  • Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení
  • Na požádání jsou k dispozici uzávěry v různých provedeních
DIN závit. Úspora místa při skladování a přepravě. Stabilní, protiskluzové. Hnědé pro ochranu materiálu citlivého na světlo.