Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, PC, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
2205-0016 2205-0032 DS2205-0010 DS2205-0020 DS2205-0210 DS2205-0250
215-7581EA 1480 CZK
215-7581 215-7582 215-7585 215-7586 215-7583 215-7584
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, PC, se šroubovacím uzávěrem, Nalgene®
Láhve Láhve plastové
PC, transparent with PP screw cap.
  • Robust, impact resistant
  • Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Leakproof
Ideal for storing aqueous solutions and for short-term storage of culture media. The four and eight litre sizes have built-in shoulder loop for attaching an identification tag.