Tisk…
Láhve, úzké hrdlo, čtvercové, se šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
218202453 218203655 218204454 218205459
215-8401EA 448 CZK
215-8401 215-8402 215-8403 215-8404
Láhve, úzké hrdlo, čtvercové, se šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré, s PP šroubovacím uzávěrem a vylévacím kroužkem.
  • Vynikající chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
  • Sklo typu I podle USP, EP a JP
Graduované, DIN závit,. vylévací kroužek a modrý šroubovací uzávěr Šetří místo v regálech, v chladničce, v autoklávu nebo během přepravy. Stabilní, protiskluzové.
S tištěným sledovacím kódem (identifikace šarže).