Tisk…
Laboratorní láhve, úzkohrdlé, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
218011404 218011704 218012409 218013602 218014401 218015406 218016308 218017304 218018609 218019108 218018806 218012906 218015106 218016908 218010802
215-1532EA 338 CZK
215-1532 215-1533 215-1534 215-1535 215-1536 215-1537 215-1538 215-1539 215-1540 215-1542 215-1541 215-2425 215-2426 215-2427 215-3295
Laboratorní láhve, úzkohrdlé, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré, bez šroubovacího uzávěru.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost, poskytující relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
  • Sklo typu I podle USP, EP a JP
Kulatá, s graduací a DIN závitem. Bez vylévacího kroužku a šroubovacího uzávěru.
S tištěným sledovacím kódem ( identifikace šarže).
*Se speciálně tvarovaným okrajem skla pro lepší vylévání; není potřeba další vyévací kroužek.
** Kroužková výztuž na rameni láhve je viditelná na linii plnění nominálního objemu.
Certifikace: ISO 4796-1