Tisk…
VWR®, Láhve úzkohrdlé se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
215-5637EA 298 CZK
215-5637 215-5638 215-5639 215-5640 215-5641 215-5642
VWR®, Láhve úzkohrdlé se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
LDPE, průhledný. Vynikající pro sběr vzorků, třídění nebo přenos kapalin.
  • Nepropustné, robustní a všestranné
  • Stlačitelné, nádoby lze použít jako kapátko nebo mycí lahvičku
  • Zvýšené promoce
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904