Tisk…
Kanystry, bez uzávěrů
Dodavatel: Kautex
353-80289 353-95642 353-86794 353-95982 353-95937 353-95939 353-95966 353-96232 353-96404 353-96138 353-92562 353-95981
216-5549EA 310 CZK
216-5549 216-5306 216-5551 216-4310 216-5548 216-5545 216-5352 216-4315 216-5302 216-1390 216-0415 216-1389
Kanystry, bez uzávěrů
Láhve Kanystry
HDPE. Přírodní barva.
  • Kanystry 2,5 až 5 l a 10 až 30 l se schválením OSN
  • Komplexní nabídka uzávěrů
  • Rozmanité použití
  • Nepropustné
  • Kanystry jsou vhodné k jídlu
  • Certifikováno halal
Univerzální kanystr pro průmysl, obchod a laboratoře. Tyto kanystry s komplexní řadou příslušenství k uzávěrům lze použít téměř pro jakýkoli účel.