Tisk…
Shazovací lahve, LDPE, typ Ranvier
Dodavatel: KARTELL
388 389 391 392 393
215-9110EA 203 CZK
215-9110 215-9115 215-9120 215-9125 215-9130
Shazovací lahve, LDPE, typ Ranvier
Láhve Lahvičky kapací
LDPE, translucent with red polyethylene screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistance up to +80 °C
  • Leakproof
Bottles complete with dropping pipette and rubber teat.