Tisk…
VWR®, šéfové
Dodavatel: VWR Collection
241-0131EA 4320 CZK
241-0131 241-0128 241-0224 241-0129 241-0130 241-0133
VWR®, šéfové
Svorky Svorky
Slouží pro spojování tyčí o průměru 8, 12, 13, 16 a 21 mm.
  • lehký přesto robustní design
  • úplné otevření svorky umožňuje okamžité přichycení do požadované pozice na jakoukoli tyč
  • upevnění do požadované pozice pomocí imbusového klíče Labomeca® (volitelné, položka číslo 241-0053)
* v případě, že je 8 mm svorka připevněna na tyč z duralu, není možné s tyčí pohnout pomocí krouticího momentu menšího než 3 nm.
** v případě, že je 8 k 12 mm svorka připevněna na tyč z duralu, není možné s tyčí pohnout pomocí krouticího momentu menšího než 6 nm.
*** v případě, že je 16 mm svorka připevněna na tyč z duralu, není možné s tyčí pohnout pomocí krouticího momentu menšího než 25 nm.