Tisk…
VWR®, šéfové
Dodavatel: VWR Collection
241-0119EA 27670 CZK
241-0119 241-0120
VWR®, šéfové
Svorky Svorky
Slouží pro spojování tyčí o průměru 12, 13 a 16 mm.
  • Bossheads lze zcela otevřít; to umožňuje, aby byla tyč bezpečně připevněna v požadované poloze
  • Snadná montáž a demontáž pomocí imbusového klíče (volitelně, 241-0053)
  • Vynikající chemická odolnost, robustní
* v případě, že je svorka z nerezové oceli připevněna na tyč z nerezové oceli, není možné s tyčí pohnout pomocí krouticího momentu menšího než 3,5 Nm.