Tisk…
VWR®, Lodičky navažovací, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
611-0093EA 1400 CZK
611-0093 611-0094 611-0095 611-9168 611-9169 611-9170 611-9175 611-9176 611-9177 611-9178 611-9179 611-9180 611-9181 611-9182 611-9183 611-3113 611-3114 611-3115
VWR®, Lodičky navažovací, jednorázové
Lodičky Lodičky navažovací
PS, čtvercové.
  • široké a ploché dno, odolné proti převrhnutí
  • zaoblené rohy usnadňují navažování
  • odolné vůči teplotám až do 70°C
Flexibilní navažovací lodičky se vyznačují hladkým povrchem pro zajištění přesného navažování s minimalizací ztráty vzorku. Biologicky inertní a odolné vůči zředěným a slabým kyselinám, vodným roztokům, alkoholům a zásadám. Ideální pro použití s mikrovlnami a na analyzátorech vlhkosti.
Balení: navažovací lodičky dodávané v plastovém sáčku jsou vyráběny a baleny v čistých prostorách.