Tisk…
VWR®, Lodičky navažovací, jednorázové, antistatické
Dodavatel: VWR Collection
611-9171EA 1560 CZK
611-9171 611-9172 611-9173 611-9174
VWR®, Lodičky navažovací, jednorázové, antistatické
Lodičky Lodičky navažovací
PS, šestihranné.
  • ploché dno, odolné proti převrhnutí
  • šikmé stěny poskytující přesné dávkování
  • odolné vůči teplotám až do +70 °C
Flexibilní navažovací lodičky s hladkým povrchem zajišťují přesné navažování s minimalizací ztráty vzorku. Biologicky inertní a odolné vůči zředěným a slabým kyselinám, vodným roztokům, alkoholům a zásadám. Tyto ohebné lodičky lze v rozích ohnout pro vytvoření vylévacího zobáčku.
Balení: navažovací lodičky dodávané v plastovém sáčku jsou vyráběny a baleny v čistých prostorách.