Tisk…
Spalovací čluny
Dodavatel: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L30/6 L30/7 L30/9
459-2213EA 711 CZK
459-2213 459-2214 459-2215
Spalovací čluny
Lodičky Lodičky spalovací
Glazed porcelain.
  • With recovery ring
  • Withstand maximum temperature 1000 °C