Tisk…
Whatman™ Cellulose Blotting Papers, Grade GB003, Whatman products (Cytiva)
Dodavatel: Whatman products (Cytiva)
10426880 10426890 10426892 10427818 10427826 10427810 10427812 10427813 10427804 10427806 10547922 10427805
732-4091EA 1150 CZK
732-4091 732-4092 732-4093 732-4098 732-4100 732-2531 732-4229 732-4230 732-2760 732-2599 732-2762 732-2761
Whatman™ Cellulose Blotting Papers, Grade GB003, Whatman products (Cytiva)
Blotting - Membrány
Tento běžně používaný blotovací papír je vyroben z čistých surovin, je vysoce savý a používá se jako nosič membránového gelu. Díky jeho tloušťce (0,8 mm) je doporučen pro lyze/denaturace kolon nebo plaků a na Western bloty.
  • Čistá celulóza vyrobená výhradně z nejkvalitnějších bavlněných vláken bez přísad zajišťuje, že během kroků přenosu nedojde ke kontaminaci
  • Vyrobeno a testováno speciálně pro chromatografické a blotovací techniky zajišťující schopnost nasávání a rovnoměrnost kapilárního působení, které jsou důležité pro získání čistých a rovnoměrných přenosů během blotování
  • Průmyslový standard pro blotovací postupy
  • Pohodlné velikosti dostupné v listech přesně nařezaných na nejoblíbenější velikosti gelu a přenosové membrány umožňují použití „při vybalení“ a eliminují variace mezi listy a listy
Silný papír doporučený pro lýzu/denaturaci kolonií nebo plaků a Western blot.