Tisk…
VWR®, Podložky blotovací, třída 707
Dodavatel: VWR Collection
732-0592EA 9830 CZK
732-0592 732-0594 732-0595 732-0604 732-0606 732-0608 732-0597 732-0598 732-0599 732-0600 732-0601 732-0602
VWR®, Podložky blotovací, třída 707
Blotting - Membrány
Supersilný papír se používá při kompletaci blotovacího sendviče. Hladká homogenní textura zajišťuje kontinuální kontakt pufru z blotovací vany s gelem a blotovací membránou.
  • vyroben ze 100% bavlněných vláken
  • při výrobě použita ultračistá voda
  • neobsahuje žádná aditiva
  • čistší a pevnější než papírové ručníky