Tisk…
Kádinky, nízké
Dodavatel: KARTELL
1822 1824 1821 1823 1825 1826 1827 818 819
213-1632EA 141 CZK
213-1632 213-1634 213-1631 213-1633 213-1641 213-1636 213-1643 213-1644 213-1645
Kádinky, nízké
Kádinky
PP, vysoce průsvitný.
  • dobrá chemická odolnost
  • odolná do teploty 121 °C (20 minut), dlouhodobé použití při 100 °C
  • hladký povrch pro snadné, rychlé čištění
Ideální pro všeobecné laboratorní využití. S výlevkou a modrou dobře viditelnou stupnicí.
ISO 7056
Certifikace: ISO 7056.