Tisk…
VWR®, Kalíšky, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
611-1363EA 1590 CZK
611-1363 611-1364 611-1365 611-1366 611-1367 611-1368
VWR®, Kalíšky, jednorázové
Kádinky
PS.
  • vhodné pro použití s mnoha dávkovači
  • kalíšky s objemem 5 a 20 ml jsou doporučeny pro využití při plamenové fotometrii
Nenákladné, všestranné kalíšky pro velmi široký rozsah použití.